Learn More
Thermo Scientific™ Cheminert™ Modell C2 Microbore-Injektoren
Artikelnummer. p-4522328 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Statormaterial:
N60 Edelstahl
Auslösung:
Mikroelektrisch
No. of Ports:
10 Anschlüsse
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Statormaterial Auslösung No. of Ports unitSize
10289274 N60 Edelstahl Mikroelektrisch 10 Anschlüsse 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10289274
Marke: Thermo Scientific™ C21000EP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Der Thermo Scientific™ Cheminert™ Modell C2 Microbore-Injektor kann als Injektor oder als Umschaltventil verwendet werden.
Der Thermo Scientific™ Cheminert™ Modell C2 Injektor mit Microbore kann als Injektor oder als Umschaltventil verwendet werden. Das System kann manuell oder mit mikroelektronischem Antrieb betrieben werden. Mit 1/16-in.-Fittings und 0,010-in.-Anschlüssen ist der Injektor in Konfigurationen mit sechs oder zehn Anschlüssen erhältlich und enthält eine 5-μl-Probenschleife.
  • 1/16″-Anschlüsse
  • 0,010″-Anschlüsse
  • Mit 6 oder 10 Anschlüssen erhältlich
  • Mit manuellem oder mikroelektrischem Antrieb erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Auslösung Mikroelektrisch
Probenvolumen (metrisch) 5-μl-Schleife
Zur Verwendung mit (Geräte) HPLC
Typ Microbore-Injektor/Schaltventil
No. of Ports 10 Anschlüsse
Statormaterial N60 Edelstahl
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.