Learn More
Thermo Scientific™ Cheminert™ Probeninjektorschleifen, Edelstahl, 10 μl
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Der Thermo Scientific™ Cheminert™ Modell C2 Microbore-Injektor kann als Injektor oder als Umschaltventil verwendet werden. Das System kann manuell oder mit mikroelektronischem Antrieb betrieben werden. Das Gerät besitzt 1/16&Prime-Fittings und 0.010 &Prime-Anschlüsse und ist mit sechs oder zehn Anschlüssen sowie einer 5 μl-Probenschleife erhältlich.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Probenvolumen (metrisch) | 10 μL |
| Typ | Probeninjektorschleife |
| Statormaterial | Edelstahl |