Learn More
Thermo Scientific™ Cheminert™ Probeninjektorschleifen, Edelstahl, 5 μl
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Der Thermo Scientific™ Cheminert™ Modell C2 Injektor mit Microbore kann als Injektor oder als Umschaltventil verwendet werden. Das System kann manuell oder mit mikroelektronischem Antrieb betrieben werden. Mit 1/16-in.-Fittings und 0,010-in.-Anschlüssen ist der Injektor in Konfigurationen mit sechs oder zehn Anschlüssen erhältlich und enthält eine 5-μl-Probenschleife.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Probenvolumen (metrisch) | 5 μl |
| Typ | Probeninjektorschleife |
| Statormaterial | Stainless Steel |