Learn More
Thermo Scientific™ Cheminert™ Probeninjektorschleifen, Edelstahl, 50 μl
Artikelnummer. 11503970 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Probenvolumen (metrisch):
50 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11503970
Marke: Thermo Scientific™ CSL50
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Der Thermo Scientific™ Cheminert™ Modell C2 Microbore-Injektor kann als Injektor oder als Umschaltventil verwendet werden.
Der Thermo Scientific™ Cheminert™ Modell C2 Injektor mit Microbore kann als Injektor oder als Umschaltventil verwendet werden. Das System kann manuell oder mit mikroelektronischem Antrieb betrieben werden. Mit 1/16-in.-Fittings und 0,010-in.-Anschlüssen ist der Injektor in Konfigurationen mit sechs oder zehn Anschlüssen erhältlich und enthält eine 5-μl-Probenschleife.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Probenvolumen (metrisch) 50 μl
Typ Probeninjektorschleife
Statormaterial Stainless Steel