Learn More
VACUUBRAND™ Chemiepumpeinheit, PC 520 Select
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15926272 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CEE
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15926272
Marke: VACUUBRAND™ 20733350
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum gleichzeitigen Betrieb von zwei elektronisch gesteuerten Vakuumanwendungen mit einer einzigen Pumpe. Ähnliche Modelle verfügen über einen manuell gesteuerten Anschluss. Die VACUU-SELECT-Vakuumsteuerung vereinfacht gängige Laboraufgaben mit einer grafischen Benutzeroberfläche.
  • Die VACUU·SELECT-Vakuumsteuerung mit grafischer Benutzeroberfläche vereinfacht die Laborarbeit
  • Häufig verwendet für mittelgroße Vakuumanwendungen mit gängigen Lösungsmitteln
  • Vordefinierte Anwendungen sparen Zeit und liefern reproduzierbare Ergebnisse
  • Erstellen Sie einzigartige Prozessabläufe mit einem anwenderfreundlichen Anwendungseditor
  • Leistungsstarke Vakuumpumpe mit ausgezeichneter Chemikalien- und Kondensatverträglichkeit
  • Chemisch beständige Magnetventile sorgen für eine kontinuierliche Prozesssteuerung
  • Der Druck wird auf dem Niveau gehalten, bei dem die Steuerung den ersten Siedepunkt erkannt hat
  • Der Glas-Ansaugabscheider verhindert mit seiner robusten Schutzbeschichtung, dass Partikel und Flüssigkeitstropfen in die Pumpe gelangen, wodurch Schäden verhindert und die Lebensdauer der Pumpe verlängert wird
  • Bei Verwendung mit einer Kaltwasserleitung oder einem Umlaufkühler ermöglicht der Abgaskondensator eine nahezu vollständige Rückgewinnung von Lösungsmitteln
  • Vereinfachte Prozesse durch manuelle Sollwertsteuerung
  • Das Touchscreen-Display kann auch mit Schutzhandschuhen bedient werden
  • Auswahl aus 14 Sprachen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 7 mbar (ohne Gasballast), 12 mbar (mit Gasballast)
Regelung VACUU·SELECT
Versandgewicht (metrisch) 21,8 kg
Enthält Gebrauchsfertige Pumpeneinheit (vollständig montiert, inkl. Handbuch)
Motordrehzahl 1500 bis 1800 min-1
Zertifizierung/Konformität CE-Zertifizierung; II 3/-G IIC T3 x interne Atm. den USA
Abmessungen (L x B x H) 435 x 243 x 457 mm
Material PTFE (teilweise kohlenstoffverstärkt), ETFE/ECTFE (teilweise kohlenstofffaserverstärkt), FFKM
Modell PC 520 Select
Geräuschpegel 45 dBA
Steckertyp CEE
Wirkleistung 0,18 kW
Gewicht (metrisch) 18,6 kg
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Flussrate 2 m3/Std.
Frequenz 50 bis 60 Hz
Pumpentyp Membranpumpe
Schutzart Gehäuse IP40
Anzahl Pumpenköpfe 2
Anwendungen Rotationsverdampfer/Parallelverdampfer, Vakuumkonzentratoren, Trockenkammern, Geltrockner
Anzahl Stufen 2
Maximaler Druck 1,1 bar
Spannung 230 V