Learn More
Analytik Jena US UVP ChemStudio und UVP ChemStudio Touch 815
Click to view available options
Produkttyp:
ChemStudio Imager
ChemStudio Touch Imager
Spannung:
230 V
Display:
13.3 Zoll-Touchscreen
Ohne
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Erhältlich als eigenständiges Touchscreen-System oder als über ein externes computerbetriebenes System für Labore mit besonderen IT-/Computeranforderungen
- Maximiert den Platz auf dem Labortisch
Technische Spezifikationen und Funktionen:
- Hohe Auflösung und Lichtempfindlichkeit mit einer Kamera mit 8.1 Megapixel
- F/0.95-Objektiv für schnelle Belichtung bei schlechten Lichtverhältnissen und langen Belichtungszeiten
- Weiße, rote, grüne und blaue Anregungs-LEDs für verschiedenste Anwendungen
- Verwenden Sie den UVP Visi-White™ LED Transilluminator oder als günstige Alternative die UVP Visi-White™ Wandlerplatten für Coomassie-Blau, Silberfärbungen und andere Trans-Weißlicht-Anwendungen
- Verwenden Sie den UVP Visi-Blue™ LED Transilluminator oder als günstige Alternative die UVP Visi-Blue™ Wandlerplatte für blaue Anregungsanwendungen, darunter GelGreen und SYBR Green (460 bis470 nm)
- VisionWorks™, die Akquisitions- und Analysesoftware im Komplettpaket zur Nutzung auf einem externen Computer
- Für quantitative Analyse und Berichterstellung
Entwickelt für Laboreffizienz und Anwenderfreundlichkeit:
- UVP ChemStudio Touch mit integriertem 13.3 Zoll-Touchscreen-Computer mit breitem Bildschirm
- Für klare Darstellung schwacher Banden und genauere Bilddetails
- Multitasking mit mehreren Fenstern und Dateien lassen sich auf dem breiten Bildschirm einfacher durchführen
- Die großen und gut sichtbaren Symbole der VisionWorks™ Software optimieren die Zugänglichkeit für einen verbesserten und effizienten Arbeitsablauf
- Integrierter Computer mit über 500 GB Hardwarekapazität, um große Mengen an Bildern, Anwendungsvoreinstellungen und Daten zu speichern
- 7 USB-Anschlüsse für die Verwendung von Tastatur, Maus und anderem Zubehör verfügbar.
- Touchpen im Lieferumfang enthalten für einfache und präzise Steuerung
- Die Dunkelkammer verfügt über einen Thin-Line Transilluminator auf ausziehbarem Tablett mit gleichmäßiger und hochintensiver UV-Lampe in kompakter Form
- Breite maximale beleuchtete Bildfläche von 21 x 17 cm
- Ermöglicht die Bildgebung mehrerer Blots verschiedener Größen
- Der Thin-Line Transilluminator verfügt über langlebige UV-Lampen für minimale Serviceanforderungen
- Technologie der Thin-UV-Lampe sofort ohne Aufwärmen einsatzbereit
- UV-Intensitätsschalter niedrig/hoch für optimale Strahlung für Dokumentation oder Vorbereitungsarbeiten im Lieferumfang enthalten
Automatisierungsfunktionen für besseren Arbeitsablauf in Labors:
- Bilderfassung und -optimierung mit anwendungsspezifischen Symbolen automatisiert
- Zur schnellen Auswahl verschiedener Gel- und Blot-Anwendungen
- Benutzerdefinierte Anwendungssymbole für bestimmte Forschungsanforderungen
- Zahlreiche Anwendungseinstellungen werden für verschiedene Forscher gespeichert, die Experimente am gleichen Bildgebungssystem durchführen
- Softwaregesteuertes Filterrad mit fünf Positionen, in ausziehbarem Fach
- Ermöglicht eine einfache Umschaltung auf verschiedene Emissionswellenlängen
- Alle Systeme enthalten unbegrenzte Kopien der VisionWorks™ Akquisitions- und Analysesoftware mit umfassenden Quantifizierungs- und Analysefunktionen
- Spezielle Anwendungs- und Technikteams für kundenspezifischen Service und Support
- Drei Jahre Herstellergarantie auf diese Systeme
- IQ/OQ-Dokumente (Installation und Qualifizierung) und Vor-Ort-Support sind zu erwerben
Zertifizierungen
CSA- und CE-zertifiziert
Garantie
3 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Hardware: Integrierter 13.3-Zoll-Touchscreen-Computer |
| Display | 13.3 Zoll-Touchscreen |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Spannung | 230 V |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 16 Zoll |
| Tiefe (metrisch) | 43 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 24 Zoll |
| Pixelgröße | 8.1 MP |
| Breite (angloamerikanisch) | 18 Zoll |
| Enthält | EtBr FilterVisionWorks Erfassungs- und AnalysesoftwareDarkroomChemi Tablett für BlotsTouchpen für Touchscreen (nur UVP ChemStudio Touch) |
| Mehr anzeigen |