Learn More
Analytik Jena US UVP ChemStudio und UVP ChemStudio Touch 815
Artikelnummer. p-7078252
Click to view available options
Produkttyp:
ChemStudio Imager
ChemStudio Touch Imager
Spannung:
230 V
Display:
13.3 Zoll-Touchscreen
Ohne
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15769759
Marke: Analytik Jena 84997092802
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Analytik Jena US UVP ChemStudio und ChemStudio Touch 815 sind für den Einsatz in Labors vorgesehen, die genomische und proteomische Anwendungen ausführen. Mit einer hochwertigen 8.1MP-Kamera zur hochempfindlichen Bildgebung von Western-Blots, fluoreszierenden Western, Immunoblots, Proteinblots, DNA-Gelen und Proteingelen.
  • Erhältlich als eigenständiges Touchscreen-System oder als über ein externes computerbetriebenes System für Labore mit besonderen IT-/Computeranforderungen
  • Maximiert den Platz auf dem Labortisch
Technische Spezifikationen und Funktionen:
  • Hohe Auflösung und Lichtempfindlichkeit mit einer Kamera mit 8.1 Megapixel
  • F/0.95-Objektiv für schnelle Belichtung bei schlechten Lichtverhältnissen und langen Belichtungszeiten
  • Weiße, rote, grüne und blaue Anregungs-LEDs für verschiedenste Anwendungen
  • Verwenden Sie den UVP Visi-White™ LED Transilluminator oder als günstige Alternative die UVP Visi-White™ Wandlerplatten für Coomassie-Blau, Silberfärbungen und andere Trans-Weißlicht-Anwendungen
  • Verwenden Sie den UVP Visi-Blue™ LED Transilluminator oder als günstige Alternative die UVP Visi-Blue™ Wandlerplatte für blaue Anregungsanwendungen, darunter GelGreen und SYBR Green (460 bis470 nm)
  • VisionWorks™, die Akquisitions- und Analysesoftware im Komplettpaket zur Nutzung auf einem externen Computer
  • Für quantitative Analyse und Berichterstellung
Entwickelt für Laboreffizienz und Anwenderfreundlichkeit:
  • UVP ChemStudio Touch mit integriertem 13.3 Zoll-Touchscreen-Computer mit breitem Bildschirm
  • Für klare Darstellung schwacher Banden und genauere Bilddetails
  • Multitasking mit mehreren Fenstern und Dateien lassen sich auf dem breiten Bildschirm einfacher durchführen
  • Die großen und gut sichtbaren Symbole der VisionWorks™ Software optimieren die Zugänglichkeit für einen verbesserten und effizienten Arbeitsablauf
  • Integrierter Computer mit über 500 GB Hardwarekapazität, um große Mengen an Bildern, Anwendungsvoreinstellungen und Daten zu speichern
  • 7 USB-Anschlüsse für die Verwendung von Tastatur, Maus und anderem Zubehör verfügbar.
  • Touchpen im Lieferumfang enthalten für einfache und präzise Steuerung
  • Die Dunkelkammer verfügt über einen Thin-Line Transilluminator auf ausziehbarem Tablett mit gleichmäßiger und hochintensiver UV-Lampe in kompakter Form
  • Breite maximale beleuchtete Bildfläche von 21 x 17 cm
  • Ermöglicht die Bildgebung mehrerer Blots verschiedener Größen
  • Der Thin-Line Transilluminator verfügt über langlebige UV-Lampen für minimale Serviceanforderungen
  • Technologie der Thin-UV-Lampe sofort ohne Aufwärmen einsatzbereit
  • UV-Intensitätsschalter niedrig/hoch für optimale Strahlung für Dokumentation oder Vorbereitungsarbeiten im Lieferumfang enthalten
Automatisierungsfunktionen für besseren Arbeitsablauf in Labors:
  • Bilderfassung und -optimierung mit anwendungsspezifischen Symbolen automatisiert
  • Zur schnellen Auswahl verschiedener Gel- und Blot-Anwendungen
  • Benutzerdefinierte Anwendungssymbole für bestimmte Forschungsanforderungen
  • Zahlreiche Anwendungseinstellungen werden für verschiedene Forscher gespeichert, die Experimente am gleichen Bildgebungssystem durchführen
  • Softwaregesteuertes Filterrad mit fünf Positionen, in ausziehbarem Fach
  • Ermöglicht eine einfache Umschaltung auf verschiedene Emissionswellenlängen
  • Alle Systeme enthalten unbegrenzte Kopien der VisionWorks™ Akquisitions- und Analysesoftware mit umfassenden Quantifizierungs- und Analysefunktionen
  • Spezielle Anwendungs- und Technikteams für kundenspezifischen Service und Support
  • Drei Jahre Herstellergarantie auf diese Systeme
  • IQ/OQ-Dokumente (Installation und Qualifizierung) und Vor-Ort-Support sind zu erwerben
Zertifizierungen
CSA- und CE-zertifiziert
Garantie
3 Jahre
Spezifikation
Beschreibung Hardware: Integrierter 13.3-Zoll-Touchscreen-Computer
Display 13.3 Zoll-Touchscreen
Hertz 50/60 Hz
Spannung 230 V
Tiefe (angloamerikanisch) 16 Zoll
Tiefe (metrisch) 43 cm
Höhe (angloamerikanisch) 24 Zoll
Pixelgröße 8.1 MP
Breite (angloamerikanisch) 18 Zoll
Enthält EtBr FilterVisionWorks Erfassungs- und AnalysesoftwareDarkroomChemi Tablett für BlotsTouchpen für Touchscreen (nur UVP ChemStudio Touch)
Höhe (metrisch) 61 cm
Software VisionWorks™ Erfassungs- und Analyse-Software
Breite (metrisch) 46 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemolumineszenz-Blots, Fluoreszenz, UV, DNA-Gele, Proteingele, Blaulicht-Gele, Coomassie-Blue, GelGreen, SYBR Green, Proteinblots, Western-Blots, Immunoblots, fluoreszierende Western-Blots
Produkttyp ChemStudio Touch Imager