Learn More
Ansell™ ChemTek™ Immersionshandschuhe der 38-520 Serie aus Butylpolymer
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
Description
- Glattes Finish in Schwarz
- Einfaches Anziehen und guter Halt
- Maximaler Schutz vor gefährlichen Chemikalien
- Überraschend flexibel mit ausgezeichneter Fingerfertigkeit
- Entwickelt für Komfort mit einer natürlichen, geschwungenen ergonomischen Form und einem weichen Gefühl
- Da keine Latexproteine vorhanden sind, besteht keine Gefahr von Latexallergien
- Ideal für chemische Industrie, Öl- und Benzinraffinerie, Druckindustrie, Automobilindustrie, Bergbau und Luft- und Raumfahrt
Specifications
Specifications
| Material der Rückseite | Butyl |
| Stulpenmaterial | Butyl |
| Anwendungen | Industrial |
| Coating Material | Butylpolymer |
| Farbe | Black |
| Laboratory/Cleanroom Use | Ja |
| Latex Free | Ja |
| Material | Butyl Polymer |
| Produkttyp | Immersionshandschuhe |
| Größe | 11 |
| Show More |