Learn More
Saint Gobain Life Sciences 7.5 M CHEMWARE FILM PTFE 305MM WIDE X 7M
Artikelnummer. 12347008
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
25 ft.
Packungsgröße:
7.50 Meter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Packungsgröße
12347008 25 ft. 7.50 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12347008 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. D1069279
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.07 €
    129.09 € / 7.5 Meter
    Sparen 84.98 €
    39% Rabatt
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemware™ PTFE-Fluorpolymerfolie, ideal zum Auskleiden oder Abdecken von Regalen, Schubladen, Tischen, Tabletts, Abtropfflächen und Spülbecken.
  • Temperatur- und korrosionsbeständig
  • Antihaftbeschichtete Oberfläche
  • Nicht porös und nicht saugfähig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) 25 ft.
Produkttyp Film
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 305 mm
Länge (metrisch) 7.6 m
Material PTFE
Dicke 127 μm