Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PFA graduierter Erlenmeyerkolben
Beschreibung
- Graduiert
- Durchsichtig für ein einfaches Betrachten des Inhalts
- Antihaftbeschichtete PFA-Oberfläche – leicht zu reinigen
- Mikrowellengeeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 3.4 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 23 mm |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | PFA |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3,8 in. |
| Höhe (metrisch) | 97 mm |
| Produkttyp | Erlenmeyerkolben |
| Graduated | Yes |