Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PFA graduierter Erlenmeyerkolben
Beschreibung
- Graduiert
- Durchsichtig für ein einfaches Betrachten des Inhalts
- Antihaftbeschichtete PFA-Oberfläche – leicht zu reinigen
- Mikrowellengeeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchscheinend |
| Kapazität (metrisch) | 200 ml |
| Material | PFA |
| Höhe (metrisch) | 123 mm |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |