Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PFA graduierter Erlenmeyerkolben
Artikelnummer. p-8369102
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
200 ml
300 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11724628
Marke: Saint Gobain Life Sciences D1069075
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemisch inert für ultrareine Anwendungen
  • Graduiert
  • Durchsichtig für ein einfaches Betrachten des Inhalts
  • Antihaftbeschichtete PFA-Oberfläche – leicht zu reinigen
  • Mikrowellengeeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 3.4 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 23 mm
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material PFA
Höhe (angloamerikanisch) 3,8 in.
Höhe (metrisch) 97 mm
Produkttyp Erlenmeyerkolben
Graduated Yes