Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PFA-Gefäß mit Deckel
Artikelnummer. 12328747
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 mL
360 mL
480 mL
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12328747 120 mL 1 Stück
11754528 360 mL 1 Stück
11792474 480 mL -
12358747 1000 mL 1 Stück
12368747 2000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12328747 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. D1069025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.00 €
    115.88 € / 1 Stück
    Sparen 68.12 €
    37% Rabatt
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemware™ Das PFA-Gefäß mit Deckel eignet sich ideal zur Aufbewahrung von Aufschlussproben.
  • Chemware™ PFA-Behälter eignen sich zur Lagerung von Lösungen, Pasten und Schüttgütern, ohne dass Auslaugen, Korrosion, Verunreinigung oder Verdunstung befürchtet werden müssen.
  • Sie sind beständig gegen korrosive Flüssigkeiten, Säuren, Lösungsmittel, empfindliche Reagenzien und Färbelösungen.
  • PFA-Behälter verfügen über eine große Öffnung für einfachen Zugriff und eine Antihaftbeschichtung für einfache Reinigung.
  • An der Seite der Gläser befindet sich ein Bereich zur Kennzeichnung mit einem Identifikationszeichen.
  • Diese stapelbaren Gläser haben einen gerändelten Deckel für sicheren Halt, der das Öffnen und Schließen erleichtert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 120 mL
Durchmesser (angloamerikanisch) 8365008
Material PFA
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 53,2 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,1 in.
Verschlussmaterial PFA
Durchmesser (metrisch) 66 mm
Produkttyp Gefäß