Learn More
Saint Gobain Life Sciences SPRITZFLASCHE ENGHALS PFA 1000ML .
Artikelnummer. 11724528
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11724528 250 ml 1 Stück
11714528 100 ml 1 Stück
11734528 500 ml 1 Stück
11744528 1000 ml 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 11724528
Lieferant: Saint Gobain Life Sciences D1069066
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Enthält die niedrigste Konzentration von Spurenmetallionen aller Fluorpolymere und eignet sich somit ideal für die ultrareinen Anforderungen in der Umweltanalytik. Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ PF-Enghalswaschflaschen können zum Dispensieren aller Arten von Flüssigkeiten verwendet werden.
  • Eingegossene Messskala
  • Flexible Düse mit 360 ° schwenkbarer Spitze mit kleiner Öffnung für präzises Dispensieren des Inhalts
  • Inert gegenüber allen Chemikalien
  • Auslaufsichere Ausführung
  • Durchsichtig und bruchsicher
  • Leicht zu reinigen, mit Antihaftbeschichtung, langlebige Flexibilität und ausgezeichnete mechanische Festigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals 16.5 mm
Material PFA
Closure Included Ja
Graduated Yes
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 205,6 mm
Produkttyp Spülflasche
Höhe (angloamerikanisch) 8,1 Zoll