Learn More
Saint Gobain Life Sciences BOTTLE NARROW NECK GRADUATED PFA 100ML CHEMWARE,
Artikelnummer. 12338238
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12338238
Marke: Saint Gobain Life Sciences D1069074
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Lagern Sie praktisch alle korrosiven Chemikalien, einschließlich Fluss-, Salpeter- und Perchlorsäure. Die Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ PFA-Enghalsflaschen mit Messskala sind chemisch inert und hitzebeständig. Die antihaftbeschichtete Oberfläche macht sie ideal für die Probenahme.
  • UltraPure – der niedrigste Metallionengehalt aller Fluorpolymere
  • Unzerbrechlich
  • Chemisch inert
  • Antihaftbeschichtet, leicht zu reinigen
  • Verwendung für die Lagerung für pharmazeutische Zwecke und Halbleiterverarbeitung (Zwischenstufen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5000 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals 36.4 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 316.7 mm
Material PFA
Graduated Ja
Öffnung Eng
Produkttyp Bottle