Learn More
Saint Gobain Life Sciences BOTTLE NARROW NECK GRADUATED PFA 100ML CHEMWARE,
Artikelnummer. 12388228
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12388228
Marke: Saint Gobain Life Sciences D1069068
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lagern Sie praktisch alle korrosiven Chemikalien, einschließlich Fluss-, Salpeter- und Perchlorsäure. Die Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ PFA-Enghalsflaschen mit Messskala sind chemisch inert und hitzebeständig. Die antihaftbeschichtete Oberfläche macht sie ideal für die Probenahme.
  • UltraPure – der niedrigste Metallionengehalt aller Fluorpolymere
  • Unzerbrechlich
  • Chemisch inert
  • Antihaftbeschichtet, leicht zu reinigen
  • Verwendung für die Lagerung für pharmazeutische Zwecke und Halbleiterverarbeitung (Zwischenstufen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals 16.7 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 126 mm
Material PFA
Graduated Ja
Öffnung Eng
Produkttyp Vorratsflasche