Learn More
Saint Gobain Life Sciences BOTTLE NARROW NECK GRADUATED PFA 100ML CHEMWARE,
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- UltraPure – der niedrigste Metallionengehalt aller Fluorpolymere
- Unzerbrechlich
- Chemisch inert
- Antihaftbeschichtet, leicht zu reinigen
- Verwendung für die Lagerung für pharmazeutische Zwecke und Halbleiterverarbeitung (Zwischenstufen)
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 16.7 mm |
| Höhe (metrisch) mit Verschluss | 293 mm |
| Material | PFA |
| Graduated | Ja |
| Öffnung | Eng |
| Produkttyp | Vorratsflasche |