Learn More
Saint Gobain Life Sciences BOTTLE NARROW NECK GRADUATED PFA 100ML CHEMWARE,
Beschreibung
- UltraPure – der niedrigste Metallionengehalt aller Fluorpolymere
- Unzerbrechlich
- Chemisch inert
- Antihaftbeschichtet, leicht zu reinigen
- Verwendung für die Lagerung für pharmazeutische Zwecke und Halbleiterverarbeitung (Zwischenstufen)
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 16.7 mm |
| Höhe (metrisch) mit Verschluss | 126 mm |
| Material | PFA |
| Graduated | Ja |
| Öffnung | Eng |
| Produkttyp | Vorratsflasche |