Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Test Tube with Cap
Beschreibung
- Aus Fluorpolymer-PFA-Harz
- Niedriger Metallionen-Anteil
- Inert
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | PTFE |
| Farbe | Durchscheinend |
| Kapazität (metrisch) | 5 ml |
| Länge (metrisch) | 132 mm |
| Material | PFA |
| Form | Cylindrical |
| Menge | Je 1 |
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Produkttyp | Test Tube |