Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Reagenzglas ohne Deckel
Product Code. 12359339
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
25 ml
Unit Size:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapazität (metrisch) Unit Size
12359339 15 ml 1 Stück
11714498 25 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 12359339 Supplier Saint Gobain Life Sciences Supplier No. D1069695
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.27 €
    52.79 € / 1 Stück
    Sparen 33.48 €
    38% Rabatt
Verfügbar ab: 04-03-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Metallbeständiges PFA Chemware™ Reagenzglas ohne Deckel für Spurenanalysen.
  • Chemware™ PFA-Reagenzgläser eignen sich ideal für die Spurenmetall-/ICP-Analyse und Anwendungen, die eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit erfordern.
  • PFA weist den niedrigsten Metallionengehalt und den breitesten Temperaturbereich aller Fluorpolymerharze auf.
  • Reagenzgläser sind lichtdurchlässig, um den Inhalt gut sichtbar zu machen, und halten Temperaturen bis zu 260 °C (500 °F) °stand.
  • Kann wiederholt sterilisiert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Durchscheinend
Kapazität (metrisch) 15 ml
Länge (metrisch) 150 mm
Material PFA
Form Zylindrisch
Sterilität Unsteril
Graduated Nein
Verschlusstyp Nicht enthalten
Produkttyp Reagenzröhrchen