Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chenodeoxycholsäure, 98 %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteDescrizione
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | Chenodeoxycholic acid |
| Namenshinweis | 98% |
| Schmelzpunkt | 162°C to 168°C |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97+% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Spezifische Drehung | +10° to +13° (20°C, 589nm) (c=1, EtOH) |
| Formelmasse | 392.57 |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.