missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Chenodeoxycholsäure, 98 %

Artikelnummer. p-84266 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10266950

Marke: Thermo Scientific Chemicals 228770050

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chenodeoxycholsäure, 98 %, ACROS Organics, Menge:5g, Verpackung:Glasflasche, weiß, Schmelzpunkt:162 bis 168 °C, Molekulargewicht:391,572, Prozent Reinheit:>-97,5 %, Assay-Prozentbereich:97+%, CAS-Nr.:474-25-9, ChEBI:CHEBI:36234, EINECS-Nummer:207-481-8, Formelgewicht:392,57

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 474-25-9
Summenformel C24H40O4
Molekulargewicht (g/mol) 392.58
MDL-Nummer MFCD00064142
InChI-Schlüssel RUDATBOHQWOJDD-BSWAIDMHSA-N
Synonym chenodexycholic acid, chenodeoxycholate anion, chenodeoxycholate 1-, 3alpha, 7alpha-dihydroxy-5beta-cholanic acid, 3alpha,7alpha-dihydroxy-5beta-cholan-24-oate, 3alpha,7alpha-dihydroxy-5beta-cholan-24-oic acid anion, 4r-4-3r,5s,7r,8r,9s,10s,13r,14s,17r-10,13-dimethyl-3,7-bis oxidanyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta a phenanthren-17-yl pentanoate, 4r-4-3r,5s,7r,8r,9s,10s,13r,14s,17r-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta a phenanthren-17-yl pentanoate
PubChem CID 9548590
ChEBI CHEBI:36234
IUPAC-Name (4R)-4-[(1R,3aS,3bR,4R,5aS,7R,9aS,9bS,11aR)-4,7-dihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]pentanoic acid
SMILES [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Chenodeoxycholic acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 162°C to 168°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Spezifische Drehung +10° to +13° (20°C, 589nm) (c=1, EtOH)
Formelmasse 392.57
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt