Learn More
Eppendorf™ Gestell für Tiefkühlgeräte für die Serien Innova™ C585, C760, CryoCube™ FC660
Descripción
MA/PN: K0641-1700
- Zahnstange für 76 mm (3 in.) Boxen
- Maximale Kartongröße: 133 x 133 mm
- Rack mit seitlichem Zugang
- Äußere Abmessungen des Gestells (T x B x H): 136 x 140 x 751 mm (5,4 x 5,5 x 29,6 in.)
- Maximale Anzahl an Kartons pro Gestell: 9 (1 x 9)
- Material: Aluminium
- Für ULT-Gefriertruhen: Innova C585™ (Max. 288 Kartons), Innova™ C760 (Max. 396 Boxen), CryoCube™ FC660/ FC660h (Max. 360 Boxen)
MA/PN: K0641-1750
- Zahnstange für 102 mm (4 in.) Boxen
- Maximale Kartongröße: 133 x 133
- Rack mit seitlichem Zugang
- Außenmaße des Gestells (T x B x H): 136 x 141 x 751 (5,4 x 5,6 x 29,6 in.)
Maximale Anzahl an Kartons pro Gestell: 6 (1 x 6)
- Material: Aluminium
- Für ULT-Gefriertruhen: Innova C585™ (Max. 192 Kartons), Innova™ C760 (Max. 264 Boxen), CryoCube™ FC660/ FC660h (Max. 240 Boxen)
Especificaciones
Especificaciones
| Farbe | Silber |
| Aufnahmevermögen | 3 Zoll Boxen (9) |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gestell für Tiefkühlgeräte für die Serien Innova™ C585, C760, CryoCube™ FC660 |
| Abmessungen (L x B x H) | 136 x 140 x 751 mm (5.4 x 5.5 x 29.6 in.) |
| Tiefe (metrisch) | 136 mm |
| Produkttyp | Tiefkühlgerätegestell mit seitlichem Zugang |
| Höhe (metrisch) | 751 mm |
| Breite (metrisch) | 140 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?