Learn More
Eppendorf™ Gestell für Tiefkühlgeräte für die Serien Innova™ C585, C760, CryoCube™ FC660
Beschreibung
MA/PN: K0641-1700
- Zahnstange für 76 mm (3 in.) Boxen
- Maximale Kartongröße: 133 x 133 mm
- Rack mit seitlichem Zugang
- Äußere Abmessungen des Gestells (T x B x H): 136 x 140 x 751 mm (5,4 x 5,5 x 29,6 in.)
- Maximale Anzahl an Kartons pro Gestell: 9 (1 x 9)
- Material: Aluminium
- Für ULT-Gefriertruhen: Innova C585™ (Max. 288 Kartons), Innova™ C760 (Max. 396 Boxen), CryoCube™ FC660/ FC660h (Max. 360 Boxen)
MA/PN: K0641-1750
- Zahnstange für 102 mm (4 in.) Boxen
- Maximale Kartongröße: 133 x 133
- Rack mit seitlichem Zugang
- Außenmaße des Gestells (T x B x H): 136 x 141 x 751 (5,4 x 5,6 x 29,6 in.)
Maximale Anzahl an Kartons pro Gestell: 6 (1 x 6)
- Material: Aluminium
- Für ULT-Gefriertruhen: Innova C585™ (Max. 192 Kartons), Innova™ C760 (Max. 264 Boxen), CryoCube™ FC660/ FC660h (Max. 240 Boxen)
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Silber |
| Aufnahmevermögen | 4 Zoll Boxen (6) |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gestell für Tiefkühlgeräte für die Serien Innova™ C585, C760, CryoCube™ FC660 |
| Abmessungen (L x B x H) | 136 x 141 x 751 mm (5.4 x 5.5 x 29.6 in.) |
| Tiefe (metrisch) | 136 mm |
| Produkttyp | Tiefkühlgerätegestell mit seitlichem Zugang |
| Höhe (metrisch) | 751 mm |
| Breite (metrisch) | 141 mm |