Learn More
Eppendorf™ Gestell für Tiefkühlgeräte für die Serien Innova™ C585, C760, CryoCube™ FC660
Beschreibung
MA/PN: K0641–1700
- Gestell für 76-mm-Boxen (3 Zoll)
- Max. Boxgröße: 133 x 133 mm
- Rack mit seitlichem Zugang
- Außenmaße des Gestelles (D x B x H): 136 x 140 x 751 mm (5.4 x 5.5 x 29.6 in.)
- Max. Anzahl Boxen pro Gestell: 9 (1 x 9)
- Material: Aluminium
- Für ULT Tiefkühllagertruhe: Innova C585™ (max. 288 Boxen), Innova™ C760 (max. 396 Boxen), CryoCube™ FC660/FC660h (max. 360 Boxen)
MA/PN: K0641–1750
- Gestell für 102-mm-Boxen (4 Zoll)
- Max. Boxgröße: 133 x 133
- Rack mit seitlichem Zugang
- Außenmaße des Gestelles (D x B x H): 136 x 141 x 751 (5.4 x 5.6 x 29.6 Zoll)
Max. Anzahl Boxen pro Gestell: 6 (1 x 6)
- Material: Aluminium
- Für ULT Tiefkühllagertruhe: Innova C585™ (max. 192 Boxen), Innova™ C760 (max. 264 Boxen), CryoCube™ FC660/FC660h (max. 240 Boxen)
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Silber |
| Aufnahmevermögen | 3 Zoll Boxen (9) |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gestell für Tiefkühlgeräte für die Serien Innova™ C585, C760, CryoCube™ FC660 |
| Abmessungen (L x B x H) | 136 x 140 x 751 mm (5.4 x 5.5 x 29.6 in.) |
| Tiefe (metrisch) | 136 mm |
| Produkttyp | Tiefkühlgerätegestell mit seitlichem Zugang |
| Höhe (metrisch) | 751 mm |
| Breite (metrisch) | 140 mm |