Beschreibung
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Racks für Ultratiefkühltruhen der Serien Forma™, HERAfreeze™, Revco™ und TS.
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Farbe | Silber |
| Aufnahmevermögen | 2 Zoll Boxen (12) |
| Material | Edelstahl |
| Positionen | 12 Boxes/Rack |
| Form | Rectangular |
| Stapelbar | Yes |
| Sterilität | Non-sterile |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Modelle mit 12.7, 17,0 und 20.0 cu. ft. |
| Tiefkühlschrank-Kompatibilität (Fassungsvermögen) | 12.7, 17, 20 cu. ft. |
| Mehr anzeigen |