Learn More
Thermo Scientific™ Racks für Tiefkühltruhen
Product Code. 11796479 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
2 Zoll Boxen (12)
2 Zoll Boxen (7)
3 Zoll Boxen (5)
3 Zoll Boxen (8)
Allgemeine Gefrierartikel
Platten
Zur Verwendung mit (Geräte):
12,7, 17,0 und 20,0 cu.ft.
20,0 cu.ft.-Tiefkühlgeräte
3 cu.ft.-Tiefkühlgeräte
3 ft.3-Gefriergeräte
Für Modelle mit 12.7, 17,0 und 20.0 cu. ft.
Kühlgeräte mit 12,7 cu.ft.
Tiefkühler mit 12,7 und 20 cu.ft.
Unit Size:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Aufnahmevermögen Zur Verwendung mit (Geräte) Unit Size
11796479 Allgemeine Gefrierartikel Tiefkühler mit 12,7 und 20 cu.ft. 1 Stück
13504940 Allgemeine Gefrierartikel 20,0 cu.ft.-Tiefkühlgeräte 1 Stück
13584930 Allgemeine Gefrierartikel Kühlgeräte mit 12,7 cu.ft. 1 Stück
12623115 2 Zoll Boxen (7) 3 ft.3-Gefriergeräte 1 Stück
12693665 3 Zoll Boxen (5) 3 cu.ft.-Tiefkühlgeräte 1 Stück
11209769 2 Zoll Boxen (12) Für Modelle mit 12.7, 17,0 und 20.0 cu. ft. 1 Stück
12633115 3 Zoll Boxen (8) 12,7, 17,0 und 20,0 cu.ft. 1 Stück
11800553 Platten 12,7, 17,0 und 20,0 cu.ft. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 11796479 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 114048
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-05-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Racks für Ultratiefkühltruhen der Serien Forma™, HERAfreeze™, Revco™ und TS.
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Racks für Ultratiefkühltruhen der Serien Forma™, HERAfreeze™, Revco™ und TS.
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklavierbar Autoclavable
Farbe Silber
Aufnahmevermögen Allgemeine Gefrierartikel
Material Stainless Steel
Positionen Not Applicable
Form Rechteckig
Stapelbar Yes
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühler mit 12,7 und 20 cu.ft.
Tiefkühlschrank-Kompatibilität (Fassungsvermögen) 12,7 und 20 cu. ft.
Breite (angloamerikanisch) 11,8 in.
Höhe (angloamerikanisch) 12,3 in.
Tiefe (angloamerikanisch) 16,5 in.
Tiefe (metrisch) 42 cm
Produkttyp Drahtkorb (Rollen)
Einschübe None
Höhe (metrisch) 31,2 cm
Breite (metrisch) 30 cm