Learn More
Thermo Scientific™ Racks für Tiefkühltruhen
Artikelnummer. 11800553 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
2 Zoll Boxen (12)
2 Zoll Boxen (7)
3 Zoll Boxen (5)
3 Zoll Boxen (8)
Allgemeine Gefrierartikel
Platten
Zur Verwendung mit (Geräte):
12,7, 17,0 und 20,0 cu.ft.
20,0 cu.ft.-Tiefkühlgeräte
3 cu.ft.-Tiefkühlgeräte
3 ft.3-Gefriergeräte
Für Modelle mit 12.7, 17,0 und 20.0 cu. ft.
Kühlgeräte mit 12,7 cu.ft.
Tiefkühler mit 12,7 und 20 cu.ft.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11800553 Platten 12,7, 17,0 und 20,0 cu.ft. 1 Stück
11796479 Allgemeine Gefrierartikel Tiefkühler mit 12,7 und 20 cu.ft. 1 Stück
13504940 Allgemeine Gefrierartikel 20,0 cu.ft.-Tiefkühlgeräte 1 Stück
13584930 Allgemeine Gefrierartikel Kühlgeräte mit 12,7 cu.ft. 1 Stück
12623115 2 Zoll Boxen (7) 3 ft.3-Gefriergeräte 1 Stück
12693665 3 Zoll Boxen (5) 3 cu.ft.-Tiefkühlgeräte 1 Stück
11209769 2 Zoll Boxen (12) Für Modelle mit 12.7, 17,0 und 20.0 cu. ft. 1 Stück
12633115 3 Zoll Boxen (8) 12,7, 17,0 und 20,0 cu.ft. 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 11800553
Marke: Thermo Scientific™ 398188
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Racks für Ultratiefkühltruhen der Serien Forma™, HERAfreeze™, Revco™ und TS.
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Racks für Ultratiefkühltruhen der Serien Forma™, HERAfreeze™, Revco™ und TS.
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Silber
Aufnahmevermögen Platten
Positionen 27
Form Rechteckig
Zur Verwendung mit (Geräte) 12,7, 17,0 und 20,0 cu.ft.
Tiefkühlschrank-Kompatibilität (Fassungsvermögen) 12,7, 17, 20 cu.ft.
Breite (angloamerikanisch) 5,3 in.
Höhe (angloamerikanisch) 25,8 in.
Tiefe (angloamerikanisch) 3,5 in.
Tiefe (metrisch) 8,9 cm
Produkttyp Gestell für Mikrotiterplatten
Höhe (metrisch) 65,5 cm
Breite (metrisch) 13,5 cm