Learn More
Thermo Scientific™ Racks für Tiefkühltruhen
Artikelnummer. 13584930 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
2 Zoll Boxen (12)
2 Zoll Boxen (7)
3 Zoll Boxen (5)
3 Zoll Boxen (8)
Allgemeine Gefrierartikel
Platten
Zur Verwendung mit (Geräte):
12,7, 17,0 und 20,0 cu.ft.
20,0 cu.ft.-Tiefkühlgeräte
3 cu.ft.-Tiefkühlgeräte
3 ft.3-Gefriergeräte
Für Modelle mit 12.7, 17,0 und 20.0 cu. ft.
Kühlgeräte mit 12,7 cu.ft.
Tiefkühler mit 12,7 und 20 cu.ft.
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
13584930 Allgemeine Gefrierartikel Kühlgeräte mit 12,7 cu.ft. 1 Stück
11796479 Allgemeine Gefrierartikel Tiefkühler mit 12,7 und 20 cu.ft. 1 Stück
13504940 Allgemeine Gefrierartikel 20,0 cu.ft.-Tiefkühlgeräte 1 Stück
12623115 2 Zoll Boxen (7) 3 ft.3-Gefriergeräte 1 Stück
12693665 3 Zoll Boxen (5) 3 cu.ft.-Tiefkühlgeräte 1 Stück
11209769 2 Zoll Boxen (12) Für Modelle mit 12.7, 17,0 und 20.0 cu. ft. 1 Stück
12633115 3 Zoll Boxen (8) 12,7, 17,0 und 20,0 cu.ft. 1 Stück
11800553 Platten 12,7, 17,0 und 20,0 cu.ft. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 13584930 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 189001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    652.55 €
    594.00 € / 1 Stück
    Sparen 58.55 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Racks für Ultratiefkühltruhen der Serien Forma™, HERAfreeze™, Revco™ und TS.
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Racks für Ultratiefkühltruhen der Serien Forma™, HERAfreeze™, Revco™ und TS.
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Farbe Silber
Aufnahmevermögen Allgemeine Gefrierartikel
Material Stainless Steel
Positionen 12
Form Rechteckig
Stapelbar Yes
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) Kühlgeräte mit 12,7 cu.ft.
Produkttyp (Schienen-Set für) Drahtkorb
Einschübe None
Höhe (metrisch) 30.2 cm
Breite (metrisch) 14 cm