Learn More
Invitrogen™ Human CHI3L1/YKL-40 ELISA Kit
Artikelnummer. 15494943
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15494943
Marke: Invitrogen™ EHCHI3L1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Human CHI3L1/YKL-40 ELISA quantitates Hu CHI3L1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu CHI3L1. Principle of the method The Human CHI3L1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Das humane Knorpelglykoprotein 39 (GP-39), auch bekannt als YKL-40, ist ein Glykoprotein, das von Chondrozyten der Gelenke, Synoviozyten und Makrophagen sezerniert wird. Die GP-39-Spiegel in Serum und Synovialflüssigkeit sind bei entzündlichen Erkrankungen erhöht und korrelieren mit dem Grad der Gelenkzerstörung bei rheumatoider Arthritis. GP-39 wird in den Chondrozyten und Synovialzellen der Gelenke sowie in der Leber exprimiert, ist jedoch nicht nachweisbar in Muskelgewebe, Lunge, Bauchspeicheldrüse, mononukleären Zellen und Fibroblasten. GP-39 ist ein mögliches Autoantigen bei rheumatoider Arthritis und wichtig für die Zellen, um optimal auf Änderungen der Umgebung zu reagieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P36222
Assay-Bereich 6.14 bis 1500 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 6 pg/mL
Kalibrierbereich 6 bis 1,500 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Kinase und Inhibitoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes CHI3L1. Andere Arten wurden nicht bestimmt.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 1116
Gensymbol ASRT7, CGP-39, GP-39, GP39, HC-gp39, HCGP-3P, YKL-40, YKL40, YYYL-40, hCGP-39
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Angiogenese
Probenvolumen Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym ASRT7, CGP-39, GP-39, GP39, HC-gp39, HCGP-3P, YKL-40, YKL40, YYL-40, hCGP-39
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min