Learn More
Invitrogen™ CHI3L2 Monoclonal Antibody (632010)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA561519
Artikelnummer. 30534397
  • 482.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
CHI3L2 may bind glycan structure with high affinity, but not heparin. Has no chitotriosidase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CHI3L2
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
Q15782
CHI3L2
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Chitinase 3-like 2, Tyr27-Leu390.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2b
Western Blot
632010
Unconjugated
CHI3L2
CHI3L2; CHIL2; chitinase 3 like 2; chitinase 3-like 2; chitinase-3-like protein 2; Chondrocyte protein 39; YKL39; YKL-39
Mouse
Protein A/G
RUO
1117
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized