Learn More
Invitrogen™ Chicken anti-Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 594
Artikelnummer. 10216592
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10216592 1 mg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10216592 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A21201
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Chicken Polyclonal Secondary Antibody
Product will be shipped at Room Temperature.
Mouse IgG is an immunoglobulin G antibody that is produced by B cells in response to an antigen. It is the most abundant immunoglobulin in the serum and plays a crucial role in the adaptive immune response. Mouse IgG is composed of two heavy chains and two light chains, and it is involved in opsonization, complement activation, and antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity. Mouse IgG is widely used in research and diagnostic applications, including ELISA, Western blotting, and immunohistochemistry. It is also used in therapeutic applications, such as immunotherapy and vaccine development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 2 mg/mL
Konjugat Alexa Fluor 594
Zusammensetzung PBS with 5mM sodium azide; pH 7.5
Wirtsspezies Chicken
Immunogen Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains.
Reinigungsverfahren Purified
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung 4°C, store in dark
Produkttyp Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgY