Learn More
Invitrogen™ Chicken Apolipoprotein A4 Synthetic Peptide
Artikelnummer. 15285279
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15285279 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15285279 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PEP1281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00 €
    111.65 € / 50 Mikrogramm
    Sparen 37.35 €
    25% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Synthetic Peptide
This peptide corresponds to 20 amino acids near the carboxy terminus of chicken Apolipoprotein A4. PEP-1281 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-21167.
Apolipoprotein A4 (also known as ApoA-IV) is a plasma protein that is an O-linked glycoprotein after proteolytic processing. ApoA4 is a major constituent of HDL and it also can be found on the surface of newly synthesized chylomicrons. The physiological function of ApoA4 is not completely identified so far, but evidence from several in vitro studies indicate that this apolipoprotein is involved in several steps of the reverse cholesterol transport pathway, which transports cholesterol from peripheral cells back to the liver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 395780
Spezies Huhn
Reinigungsverfahren gereinigt
Gebräuchliche Bezeichnung Apolipoprotein A 4, Huhn
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gen-Alias APOA4; Apoa-4; APOAIV; apo-AIV; ApoA-IV; Apolipoprotein A4; apolipoprotein AIV; apolipoprotein A-IV; MGC142154; MGC142156
Gensymbol APOA4
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO
Lagerungspuffer PBS