Learn More
Invitrogen™ Chicken Apolipoprotein A5 Synthetic Peptide
Artikelnummer. 15295279
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15295279 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15295279 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PEP1282
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Synthetic Peptide
This peptide corresponds to 15 amino acids near the carboxy terminus of chicken Apolipoprotein A5. PEP-1282 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-21168.
Apolipoprotein A4 (also known as ApoA-IV) is a plasma protein that is O-linked glycoprotein after proteolytic processing. ApoA4 is a major constituent of HDL and it also can be found on the surface of newly synthesized chylomicrons. The physiological function of ApoA4 is not completely identified so far, but several evidences from vitro studies indicate that this apolipoprotein involves in several steps of the reverse cholesterol transport pathway, which transports cholesterol from peripheral cells back to the liver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 419802
Spezies Huhn
Reinigungsverfahren gereinigt
Gebräuchliche Bezeichnung Apolipoprotein A 5, Huhn
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gen-Alias 1300007O05Rik; APOA5; Apoav; apo-AV; apoA-V; apolipoprotein A5; apolipoprotein AV; Apolipoprotein A-V; apolipoprotein A-V precursor variant 3; apolipoprotein A-V; apolipoprotein A5; FLJ97995; MGC126836; MGC126838; Rap3; Regeneration-associated protein 3; UNQ411/PRO773
Gensymbol APOA5
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO
Lagerungspuffer PBS