missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Chikungunya Virus Capsid Polyclonal Antibody

Beschreibung
Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial.
Chikungunya virus (CHIKV) belongs to the alphavirus family, the members of which have enveloped icosahedral capsids The capsid protein, an exclusive requirement for NC formation of infectious wild-type (WT) CHIKV particles, is dispensable for the assembly of infectious delta C-CHIKV particles [PMID: 31092567].
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Chikungunya Virus Capsid |
| Anwendungen | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 1.31 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 20% glycerol and 0.025% Proclin 300; pH 7 |
| Gen-Alias | CHIKV capsid |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant protein encompassing a sequence within the N-terminus region of Chikungunya virus Capsid. The exact sequence is proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Antigen Affinity Chromatography |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?