missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chikusetsusaponin Iva, MedChemExpress

Artikelnummer. 16481518
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16481518 5 mg -
16439118 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16481518 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0818

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Chikusetsusaponin IVa a major active ingredient of triterpenoid saponins, exerts antithrombotic effects, including minor hemorrhagic events.

Chikusetsusaponin IVa a major active ingredient of triterpenoid saponins, exerts antithrombotic effects, including minor hemorrhagic events.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Chikusetsusaponin Iva
CAS 51415-02-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C42H66O14
Menge 5 mg
Synonym Calenduloside F
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (125.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@]1(CCC(C)(C)C2)[C@]2([H])C3=CC[C@@]4([H])[C@@](C)(CC[C@]5([H])[C@@]4(CC[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]6O)O)([H])O[C@@H]6C(O)=O)C5(C)C)C)[C@]3(C)CC1)O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]7O)O)O[C@@H]7CO
Molekulargewicht (g/mol) 794.97
Formelmasse 794.97
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.