Learn More
Chinese Pharmacopoeia Pestizidmischung 144 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Chlordimeform free base∣Coumaphos∣delta-HCH∣Demeton (O+S)∣Dicofol∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Ethoprophos∣Fenamiphos∣Fipronil∣Fipronil Sulfide∣Fipronil Sulfone∣Fipronil-desulfinyl∣gamma-HCH∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Monocrotophos∣Nitrofen∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Phospholan-methyl∣Sulfotep∣Terbufos |
| CAS | 789-02-6, 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3, 309-00-2, 959-98-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Chlordimeform free base∣Coumaphos∣delta-HCH∣Demeton (O+S)∣Dicofol∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Ethoprophos∣Fenamiphos∣Fipronil∣Fipronil Sulfide∣Fipronil Sulfone∣Fipronil-desulfinyl∣gamma-HCH∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Monocrotophos∣Nitrofen∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Phospholan-methyl∣Sulfotep∣Terbufos |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitril |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,4'-DDT 100 μg/mL∣4,4'-DDD 100 μg/mL∣4,4'-DDE 100 μg/mL∣4,4'-DDT 100 μg/mL∣Aldrin 100 μg/mL∣alpha-Endosulfan 100 μg/mL∣alpha-HCH 100 μg/mL∣beta-Endosulfan 100 μg/mL∣beta-HCH 100 μg/mL∣Chlordimeform free base 100 μg/mL∣Coumaphos 100 μg/mL∣delta-HCH 100 μg/mL∣Demeton (O+S) 100 μg/mL∣Dicofol 100 μg/mL∣Dieldrin 100 μg/mL∣Endosulfan-sulfate 100 μg/mL∣Ethoprophos 100 μg/mL∣Fenamiphos 100 μg/mL∣Fipronil 100 μg/mL∣Fipronil Sulfide 100 μg/mL∣Fipronil Sulfone 100 μg/mL∣Fipronil-desulfinyl 100 μg/mL∣gamma-HCH 100 μg/mL∣Isocarbofos 100 μg/mL∣Isofenphos-methyl 100 μg/mL∣Monocrotophos 100 μg/mL∣Nitrofen 100 μg/mL∣Parathion-ethyl 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL∣Phorate 100 μg/mL∣Phospholan-methyl 100 μg/mL∣Sulfotep 100 μg/mL∣Terbufos 100 μg/mL |