Learn More
CHIR-090, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486538
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16486538 10 mg -
16419127 5 mg 5 Milligramm
16412637 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16486538 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15460
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress CHIR-090 is a potent, slow, tight-binding inhibitor of the LpxC deacetylase. It binds to E. coli LpxC with a Ki of 4.0 nM.
CHIR-090 is a potent, slow, tight-binding inhibitor of the LpxC deacetylase. It binds to E. coli LpxC with a Ki of 4.0 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CHIR-090
Physikalische Form Solid
CAS 728865-23-4
Farbe Off-White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H27N3O5
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 5 mg/mL (11.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H]([C@@H](C)O)C(NO)=O)C(C=C1)=CC=C1C#CC2=CC=C(CN3CCOCC3)C=C2
Molekulargewicht (g/mol) 437.49
Formelmasse 437.49
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research