Learn More
Chitin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11453270 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11453270 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11453270 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210133480
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chitin ist ein zelluloseähnliches Biopolymer, das überwiegend aus unverzweigten Ketten von β-(1-> 4)-2-Acetamido-2-desoxy-D-glucose (auch N-Acetyl-D-glucosamin genannt)-Reste.
Der Einfluss von BES und anderen zwitterionischen Puffern auf die Bicinchoninsäure (BCA Die Messung von Proteinmengen im Mikrogrammbereich wurde untersucht. Es wurde festgestellt, dass BES die Farbentwicklung des Proteins verringert. BCA Komplex um 30-–35% bei 50 mM und um < 10 % bei 5 mM, Messung im Bereich von 1 –10 mg BSA gegen Protein-BCA-Komplexe, die in Wasser gebildet werden. Dieser Farbverlust könnte auf die Bindung von Cu2+ an BES zurückzuführen sein.
Weitere Anwendungsgebiete sind:
  • Es wurde ein Protokoll für die Verwendung von BES-gepufferter Salzlösung bei der Calciumphosphat-vermittelten Transfektion eukaryotischer Zellen mit Plasmid-DNA beschrieben.
  • BES kann als Bindungspuffer in modifiziertem Eagle-Medium ′während des Bindungsassays von humanen Melanomzellen verwendet werden.
  • Es kann als Biopuffer verwendet werden, um die Selbstorganisation von heterometallischen CuII/Li 3D-Koordinationspolymeren in wässrigem Medium zu untersuchen.
Spezifikation
CAS 1398-61-4
Schmelzpunkt >300 °C (Zerlegung) (Literatur)
Summenformel (C8H13NO5)nC16H28N2O11
Menge 100 g
Synonym chitin from shrimp shells, n-2r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-3-yl acetamide, chitin from shrimp shells, practical grade, powder, chitin from shrimp shells, vetec tm reagent grade, chitin from shrimp shells, practical grade, coarse flakes, chitin from shrimp shells, bioreagent, suitable for analysis of chitinase, purified powder
Löslichkeitsinformationen Löslich in konzentriertem HCl, H3SO4 oder wasserfreier Essigsäure; praktisch unlöslich in Wasser, Dilsäuren, Dil. und konzentrierten Alkalien, Alkohol und anderen organischen Lösungsmitteln. Es gibt erhebliche Unterschiede in der Löslichkeit.
Formelmasse 770.8
Physikalische Form Pulver