Learn More
Chitin, Praktische Qualität, TRC
Artikelnummer. 30009823
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009823 1 g 1 Gramm
30010606 100 g 100 Gramm
30007177 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009823 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3008001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1398-61-4
Summenformel C24 H39 N3 O15 X2
Molekulargewicht (g/mol) 609.58
IUPAC-Name N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-2,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3-yl]Acetamid
SMILES [X]O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H]([X])[C@H](O)[C@H]3NC(=O)C)[C@H](O)[C@H]2NC(=O)C)[C@H](O)[C@H]1NC(=O)C
Specifications
Chemischer Name oder Material Chitin
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6-,7-,8-/m1/s1
Formelmasse 609.2381