Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chitosan, Molekulargewicht: 600,000–800,000
Artikelnummer. 10421610 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10421610 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10636695 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
10616290 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10421610 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 428851000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chitosan (CAS Nr. 9012-76-4) ist ein aus Chitin gebildetes Polymer.Aufgrund seiner nachgewiesenermaßen Bakterien tötenden, antibakteriellen, Krebs hemmenden und antiviralen Wirkung wird es in der Laborforschung für medizinische Wirkstoffe und in der Biomedizin verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Chitosan ist ein die Deacetylierung von Chitin gebildetes natürliches Polymer.
• ein alkalisches Polysaccharid mit Feuchtigkeits- und Adsorptionseigenschaften.
• Derivate von Chitosan werden durch chemische Modifikation von Chitosan-reaktiven funktionellen Gruppen hergestellt.
Anwendung
• Chitosan wird aufgrund seiner Bakterien tötenden, antibakteriellen, Krebs hemmenden und antiviralen Wirkung in der Laborforschung für medizinische Wirkstoffe und in der Biomedizin verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9012-76-4
Summenformel C56H103N9O39
Molekulargewicht (g/mol) 1526.464
MDL-Nummer MFCD00161512
InChI-Schlüssel FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
Synonym chitosan, poliglusam, deacetylchitin, chicol, flonac c, flonac n, sea cure plus, kytex h, kytex m, kimitsu chitosan f
PubChem CID 71853
IUPAC-Name Methyl N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-(hy
SMILES COC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2C(OC(C(C2O)N)OC3C(OC(C(C3O)N)O)CO)CO)CO)OC4C(C(C(C(O4)CO)OC5C(C(C(C(O5)CO)OC6C(C(C(C(O6)CO)OC7C(C(C(C(O7)CO)OC8C(C(C(C(O8)CO)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Chitosan
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Asche 1.5% max.
Menge 100 g
Reinheit (%) ≥90%
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 10.0% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Viskosität 50 to 200mPa·s