Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chitosan, Molekulargewicht: 600,000–800,000
Artikelnummer. p-4229353 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10636695 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
10421610 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10616290 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10636695
Marke: Thermo Scientific Chemicals 428850500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chitosan (CAS Nr. 9012-76-4) ist ein aus Chitin gebildetes Polymer.Aufgrund seiner nachgewiesenermaßen Bakterien tötenden, antibakteriellen, Krebs hemmenden und antiviralen Wirkung wird es in der Laborforschung für medizinische Wirkstoffe und in der Biomedizin verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Chitosan ist ein die Deacetylierung von Chitin gebildetes natürliches Polymer.
• ein alkalisches Polysaccharid mit Feuchtigkeits- und Adsorptionseigenschaften.
• Derivate von Chitosan werden durch chemische Modifikation von Chitosan-reaktiven funktionellen Gruppen hergestellt.
Anwendung
• Chitosan wird aufgrund seiner Bakterien tötenden, antibakteriellen, Krebs hemmenden und antiviralen Wirkung in der Laborforschung für medizinische Wirkstoffe und in der Biomedizin verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-76-4
Summenformel C56H103N9O39
Molekulargewicht (g/mol) 1526.464
MDL-Nummer MFCD00161512
InChI-Schlüssel FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
Synonym chitosan, poliglusam, deacetylchitin, chicol, flonac c, flonac n, sea cure plus, kytex h, kytex m, kimitsu chitosan f
PubChem CID 71853
IUPAC-Name Methyl N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-(hy
SMILES COC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2C(OC(C(C2O)N)OC3C(OC(C(C3O)N)O)CO)CO)CO)OC4C(C(C(C(O4)CO)OC5C(C(C(C(O5)CO)OC6C(C(C(C(O6)CO)OC7C(C(C(C(O7)CO)OC8C(C(C(C(O8)CO)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chitosan
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Asche 1.5% max.
Menge 50 g
Reinheit (%) ≥90%
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 10.0% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Viskosität 50 to 200mPa·s