missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Chk2 Monoclonal antibody specifically detects Chk2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Chk2 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL9440 |
| Konjugat | Alexa Fluor 488 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | CHK2 checkpoint homolog (S. pombe), EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, S.pombe) homolog |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from O96017, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?