missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chk2 Antibody (OTI5C4), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-71688MFV610
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Chk2 Monoclonal antibody specifically detects Chk2 in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifica
| Chk2 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 610 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Canine | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| OTI5C4 | |
| Flow Cytometry | |
| CHK2 checkpoint homolog (S. pombe), EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, S.pombe) homolog | |
| Full length human recombinant protein of human CHEK2 (NP_009125) produced in HEK293T cell. | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, Core ESC Like Genes, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Phospho Specific, Stem Cell Markers | |
| 11200 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto