missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlor Cyclizine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30367019
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30367019 100 mg -
30358259 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30367019 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC326500100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 14362-31-3
Summenformel C18 H21 Cl N2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 337.29
Synonym Chlorcyclizine Hydrochloride, Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-methyl-, hydrochloride (1:1), Piperazine, 1-(p-chloro-α-phenylbenzyl)-4-methyl-, monohydrochloride (8CI), Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-methyl-, monohydrochloride (9CI), Chlorcyclizine chloride, Chlorcyclizine hydrochloride, Chlorcyclizine monohydrochloride, Di-Paralene, Histantin, NSC 169496, Perazil
IUPAC-Name 1-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]-4-methylpiperazine;hydrochloride
SMILES Cl.CN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Chlorcyclizine Hydrochloride
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-13-21(14-12-20)18(15-5-3-2-4-6-15)16-7-9-17(19)10-8-16;/h2-10,18H,11-14H2,1H3;1H
Formelmasse 336.116
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.