Learn More
Chloral Hydrat, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10744104 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
50 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10744104
Marke: Thermo Scientific Acros 232470025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 302-17-0 | C2H3Cl3O2 | 165.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 302-17-0
Summenformel C2H3Cl3O2
Molekulargewicht (g/mol) 165.39
MDL-Nummer MFCD00044479
InChI-Schlüssel RNFNDJAIBTYOQL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2,2,2-Trichloroethan-1,1-Diol
SMILES OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloral hydrate
Schmelzpunkt 57,0 °C
Siedepunkt 97.0°C
Prozentgehaltsbereich 98.5%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl3CCH(OH)2
Menge 2.5 kg
Merck Index 15, 2071
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 660 g/100 mL. Other solubilities: soluble in chloroform, alcohol and ether, freely soluble in acetone and methyl ethyl ketone, sparingly soluble in petroleum ether, benzene,, carbon tetrachloride, toluene and turpentine
Formelmasse 165.4
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloral hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.