Learn More
Chloralose, TRC
Artikelnummer. 30327819
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327819 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327819 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA5760052.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Chloralose
CAS 15879-93-3
Summenformel C8 H11 Cl3 O6
Menge 2.5 g
Synonym Chloralose (6CI), Chloralose, α- (8CI), α-D-Glucofuranose, 1,2-O-(2,2,2-trichloroethylidene)-, (R)-, 1,2-O-[(1R)-2,2,2-Trichloroethylidene]-α-D-glucofuranose, Furo[2,3-d]-1,3-dioxole, α-D-glucofuranose deriv., AGC, AGC (carbohydrate), Alfa 4, Alpha 4, Alphakil, Anhydroglucochloral, Aphosal, Chloralosane, Dorcalm, Dulcidor, Glucochloral, Glucochloralose, Kalmettumsomniferum, Murex, Murex (carbohydrate), Somio, α-Chloralose, α-D-Chloralose, α-Glucochloralose, α-Monotrichloroethylidene-D-glucose
InChI-Formel InChI=1S/C8H11Cl3O6/c9-8(10,11)7-16-5-3(14)4(2(13)1-12)15-6(5)17-7/h2-7,12-14H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6-,7-/m1/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-Name 1-[(2R,5R,6S,6aR)-6-hydroxy-2-(trichloromethyl)-tetrahydro-2H-furo[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]ethane-1,2-diol
Molekulargewicht (g/mol) 309.53
Formelmasse 307.9621