Learn More
Chloramin-T 1000 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30308759
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30308759 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30308759 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA11111000AL1000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tosylchloramide Sodium
CAS 127-65-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tosylchloramide Sodium
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C7 H7 Cl N O2 S . Na
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Benzenesulfonamide, N-chloro-4-methyl-, sodium salt (1:1), Benzenesulfonamide, N-chloro-4-methyl-, sodium salt (9CI), p-Toluenesulfonamide, N-chloro-, sodium salt (8CI), Acti-chlore, Aktiven, Aktivin, Anexol, Asepto-Sol, Aseptoclean, Berkendyl, Chloralone, Chloramine-T, Chlorasan, Chloraseptine, Chlorazan, Chlorazene, Chlorazene hydrosol, Chlorazone, Chlorozone, Chlorseptol, Cloramine T, Chloramine-T, Clorina, Clorosan, Desinfect, Euclorina, Gansil, Gyneclorina, Halamid, Heliogen, Kloramin, Kloramin B, Kloramine-T, Mannolite, Mianine, Monochloramine T, Multichlor, N-Chloro-4-methylbenzenesulfonamide sodium salt, N-Chloro-p-toluenesulfonamide sodium, N-Chloro-p-toluenesulfonamide sodium salt, N-Chlorotoluenesulfonamide sodium salt, Sodium N-chloro-4-methylbenzenesulfonamide, Sodium N-chloro-p-toluenesulfonamide, Sodium chloramine T, Sodium p-toluenesulfochloramide, Sodium p-toluenesulfonchloramide, Sodium p-toluenesulfonylchloramide, Sodium tosylchloramide, Tampules, Tochlorine, Tolamine, Tosylchloramide sodium
InChI-Formel InChI=1S/C7H7ClNO2S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;/h2-5H,1H3;/q-1;+1
SMILES [Na+].Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]Cl
IUPAC-Name Natrium;Chlor-(4-methylphenyl)sulfonylazanid
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 227.644
Menge 1 mL
Formelmasse 226,978 g/mol