Learn More
Chloramphenicol-1-O-β-D-Glucuronid-Triethylammoniumsalz, TRC
Artikelnummer. 30362494
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30362494 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30362494 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3250401MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloramphenicol 1-O-beta-D-Glucuronide
CAS 1013074-93-5
Summenformel C17H20Cl2N2O11
Menge 1 mg
Synonym (1R,2R)-2-[(2,2-Dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-1-(4-nitrophenyl)propyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid Triethylammonium Salt
InChI-Formel InChI=1S/C17H20Cl2N2O11/c18-14(19)15(26)20-8(5-22)12(6-1-3-7(4-2-6)21(29)30)31-17-11(25)9(23)10(24)13(32-17)16(27)28/h1-4,8-14,17,22-25H,5H2,(H,20,26)(H,27,28)/t8-,9+,10+,11-,12-,13+,17-/m1/s1
SMILES OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(1R,2R)-2-[(2,2-Dichloracetyl)amino]-3-hydroxy-1-(4-nitrophenyl)propoxy]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 499.25