Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chloramphenicol, 98 %
Artikelnummer. 11906911 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11906911
Marke: Thermo Scientific Chemicals 227925000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chloramphenicol, CAS # 56-75-7, ist eine Vorbereitung des semisynthetischen Breitspektrum-Antibiotikums.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Chloramphenicol ist eine Organochlorid-Verbindung, die einen Nitrobenzol-Ring enthält
  • Chloramphenicol wirkt als Bakteriostatikum, indem es die ribosomale 50S-Untereinheit bindet und Peptidbildung verhindert
  • Stoppt die Peptidyltransferase-Aktivität durch Komplexbildung mit der 50S-Untereinheit
Anwendungen
  • Für molekulare und mikrobiologische Anwendungen wie Antibiotika-Resistenz-Gentests und selektive Wachstumsexperimente sowie als Selektionsmittel in der Bakterienzellkultur
  • Nur für Forschungszwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-75-7
Summenformel C11H12Cl2N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 323.126
MDL-Nummer MFCD00078159
InChI-Schlüssel WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Synonym Chloromycetin, D(-)-threo-2, 2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxy-methyl)-p-nitrophenylethyl]acetamide
PubChem CID 5959
ChEBI CHEBI:17698
IUPAC-Name 2,2-Dichlor-N-[(1R,2R)-1,3-Dihydroxy-1-(4-Nitrophenyl)propan-2-yl]acetamid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloramphenicol
Typ Chloramphenicol
Schmelzpunkt 149,0°bis 153,0 °C
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung + 18.50 (20.50°C c=6,C2H5OH)
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.5g/L (25°C). Other solubilities: 150.8 mg/mL propylene glycol, soluble in methanol, ethanol, butanol, acetone and, ethyl acetate - slightly soluble in ether, insoluble in benzene and petroleum ether
Formelmasse 323.13
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloramphenicol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.